Tlačiť
3-Methoxyphenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
A12826.14 A12826.22 A12826.36
A12826.14EA 35.54 EUR
A12826.14 A12826.22 A12826.36
3-Methoxyphenol ≥97%
3-Methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 150-19-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 124°(255°F) Refractive Index: 1.5520 Odour: Sweet Melting Point: -18° Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 1209898 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002267
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota varu: 244 °C
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1,140
Teplota vzplanutia: 124 °C (255 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002267
Číslo CAS: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III