Tlačiť
3-Methoxyphenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
161061000 161065000 161060250
ACRO161061000EA 93.86 EUR
ACRO161061000 ACRO161065000 ACRO161060250
3-Methoxyphenol 97%
3-Methoxyphenol
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota varu: 244 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –17 °C
Hustota: 1,145 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002267
Číslo CAS: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear pink-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %