Tlačiť
Dressing jars with lid
Dodávateľ: BOCHEM
8620 8621 8622 8623 8624
BOCH8620EA 42.46 EUR
BOCH8620 BOCH8621 BOCH8622 BOCH8623 BOCH8624
Dressing jars with lid
Nádoby Nádoby víceúčelové
Jar made of stainless steel.
  • Stackable
  • Lid with handle
  • Very good chemical and temperature resistance