Guajakol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 90-05-1
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.129
Refractive Index: 1.5430
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale brown
Odour: Characteristic
pH: 5.4
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 508112
Merck Reference: 14,4553
MDL No.: MFCD00002185
Vzorec:
C₇H₈O₂ Teplota varu: 204…206 °C Teplota tavenia: 28…31 °C Hustota: 1,129 Teplota vzplanutia: 82 °C (179 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002185 Číslo CAS: 90-05-1 EINECS: 201-964-7 OSN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4553 |