Tlačiť
Guajakol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 130.37 EUR
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Guajakol 99+%
Guajakol
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota varu: 205 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 27…29 °C
Hustota: 1,12 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002185
Číslo CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %