Tlačiť
3-Ethoxyphenol 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24266.06 B24266.14 B24266.22
B24266.06EA 63.69 EUR
B24266.06 B24266.14 B24266.22
3-Ethoxyphenol 98
3-Ethoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 621-34-1 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5410 Odour: Phenol-like Melting Point: 28-31° Boiling Point: 247° MDL No.: MFCD00016450
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Mw: 138.17
Teplota varu: 247 °C
Teplota tavenia: 28…31 °C
Hustota: 1.070
Teplota vzplanutia: >93 °C (199 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016450
Číslo CAS: 621-34-1
EINECS: 210-681-8