Tlačiť
Anizol, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
96109-5ML-F 96109-10ML-F
96109-5ML-FEA 185.06 EUR
96109-5ML-F 96109-10ML-F
Anizol, Supelco®
Anizol
Vzorec: C₇H₈O
Mw: 108.14
Teplota varu: 154
Teplota tavenia: –37 °C
Hustota: 0.9961 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 44
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008354
Číslo CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
OSN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a998da12d17a8ca24de0433fcdc00b55e36267b&vid=7a0c59219a5fa4464a12e5978c1c2b749905446d&prid=web&clid=SAPDAM