Tlačiť
2-Nitrofenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
128740010 128740050 128741000 128745000
ACRO128740010EA 165.26 EUR
ACRO128740010 ACRO128740050 ACRO128741000 ACRO128745000
2-Nitrofenol 99%
2-Nitrofenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
Teplota varu: 214,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 43…47 °C
Hustota: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011688
Číslo CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
OSN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %