Tlačiť
4-Nitroanisole 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
147020050 147022500
ACRO147020050EA 31.52 EUR
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanisole 99+%
4-Nitroanisole
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 260
Teplota tavenia: 51…53 °C
Hustota: 1.23 g/cm³
Teplota vzplanutia: 130 °C
Číslo MDL: MFCD00007327
Číslo CAS: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
OSN: 3458
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06682
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %