Tlačiť
2-Nitroanisole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A19518.0E A19518.36
A19518.0EEA 311.27 EUR
A19518.0E A19518.36
2-Nitroanisole ≥99%
2-Nitroanisole
Purity: 99% CAS No.: 91-23-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 142°(287°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 1868032 Merck Reference: 14,6585 UN No.: 2730 MDL No.: MFCD00007096
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 272…273 °C
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: 1,254
Teplota vzplanutia: 142 °C (287 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007096
Číslo CAS: 91-23-6
EINECS: 202-052-1
OSN: 2730
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6585