Tlačiť
Nitrobenzen 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128420010 128420025 128420100
ACRO128420010EA 79.42 EUR
ACRO128420010 ACRO128420025 ACRO128420100
Nitrobenzen 99%, extra pure
Nitrobenzen
Vzorec: C₆H₅NO₂
Teplota varu: 210…211 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 5…6 °C
Hustota: 1,205 g/cm³
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007043
Číslo CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
OSN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %