1,4-Dinitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 100-25-4
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 172-176°
Boiling Point: 299°
Beilstein Reference: 1105828
Merck Reference: 14,3273
UN No.: 3443
MDL No.: MFCD00007314
Vzorec:
C₆H₄N₂O₄ Teplota varu: 299 °C Teplota tavenia: 172…176 °C Hustota: 1,625 Teplota vzplanutia: 150 °C (302 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007314 Číslo CAS: 100-25-4 EINECS: 202-833-7 OSN: 3443 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3273 |