Tlačiť
1,4-Dinitrobenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
408650050 408650250
ACRO408650050EA 70.6 EUR
ACRO408650050 ACRO408650250
1,4-Dinitrobenzene 98%
1,4-Dinitrobenzene
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
Teplota varu: 299 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 173…175 °C
Hustota: 1,63 g/cm³
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007314
Číslo CAS: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
OSN: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03301
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
GC ≥97.5 %