Tlačiť
3,4-Dimethoxyaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13548.18 A13548.09 A13548.30
A13548.18EA 195.75 EUR
A13548.18 A13548.09 A13548.30
3,4-Dimethoxyaniline ≥98%
3,4-Dimethoxyaniline
Purity: 98+% CAS No.: 6315-89-5 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 174-176°/22mm Beilstein Reference: 743399 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008394
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Teplota varu: 174…176 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 86…89 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008394
Číslo CAS: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III