Tlačiť
3,4-Dimethoxyaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
104720100 104720250
ACRO104720100EA 61.29 EUR
ACRO104720100 ACRO104720250
3,4-Dimethoxyaniline 98%
3,4-Dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Mw: 153.18
Teplota varu: 174…176 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 86…88 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008394
Číslo CAS: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 88 °C
GC ≥97.5 %