Tlačiť
2,4-Dinitroaniline 99% wetted with ca. 15% water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21080.22 B21080.36
B21080.22EA 51.27 EUR
B21080.22 B21080.36
2,4-Dinitroaniline 99% wetted with ca. 15% water
2,4-Dinitroaniline
Purity: 99% CAS No.: 97-02-9 Molecular Formula: C6H5N3O4 Formula Weight: 183.12 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 982999 Merck Reference: 14,3270 UN No.: 1596 MDL No.: MFCD00007151
Vzorec: C₆H₅N₃O₄
Mw: 183.12
Teplota varu: 401
Teplota tavenia: 176…180 °C
Hustota: 1.61
Teplota vzplanutia: 224 °C (435 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007151
Číslo CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
OSN: 1596
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03298