2,4-Dinitroaniline 99% wetted with ca. 15% water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21080.22
B21080.36
B21080.22EA
51.27
EUR
B21080.22
B21080.36
2,4-Dinitroaniline 99% wetted with ca. 15% water
2,4-Dinitroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 97-02-9
Molecular Formula: C6H5N3O4
Formula Weight: 183.12
Flash Point: 224°(435°F)
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 982999
Merck Reference: 14,3270
UN No.: 1596
MDL No.: MFCD00007151
Vzorec:
C₆H₅N₃O₄ Mw: 183.12 Teplota varu: 401 Teplota tavenia: 176…180 °C Hustota: 1.61 Teplota vzplanutia: 224 °C (435 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007151 Číslo CAS: 97-02-9 EINECS: 202-553-5 OSN: 1596 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03298 |