Tlačiť
2,4-Dinitroaniline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
116930050 116931000 116935000
ACRO116930050EA 39.34 EUR
ACRO116930050 ACRO116931000 ACRO116935000
2,4-Dinitroaniline 99%
2,4-Dinitroaniline
Vzorec: C₆H₅N₃O₄
Mw: 183.12
Teplota varu: 401 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 177…180 °C
Teplota vzplanutia: 224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007151
Číslo CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
OSN: 1596
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03298
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water 8 to 15 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1000 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤300 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %