4-Nitroanilin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 100-01-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 260°/100mm
Solubility: Soluble in hot water and alcohol
Beilstein Reference: 508690
Merck Reference: 14,6584
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007858
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ Teplota varu: 260 °C (100 mmHg) Teplota tavenia: 147…149 °C Hustota: 1,437 Teplota vzplanutia: 165 °C (329 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007858 Číslo CAS: 100-01-6 EINECS: 202-810-1 OSN: 1661 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6584 |