Tlačiť
4-Nitroanilin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128375000 128371000 128370025
ACRO128375000EA 199.36 EUR
ACRO128375000 ACRO128371000 ACRO128370025
4-Nitroanilin 99%
4-Nitroanilin
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota varu: 332 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 146…151 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007858
Číslo CAS: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
OSN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06681
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %