Tlačiť
3-Nitroanilin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Nitroaniline
A10629.0E A10629.22 A10629.36
A10629.0EEA 403.53 EUR
A10629.0E A10629.22 A10629.36
3-Nitroanilin ≥98%
3-Nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 99-09-2 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: 112-114° Boiling Point: 306° Merck Reference: 14,6582 UN No.: 1661 MDL No.: MFCD00007782
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota varu: 306 °C
Teplota tavenia: 112…114 °C
Hustota: 0,901
Teplota vzplanutia: 196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007782
Číslo CAS: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
OSN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,6582