Tlačiť
3-Nitroanilin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Nitroaniline
128361000 128365000
ACRO128361000EA 49.74 EUR
ACRO128361000 ACRO128365000
3-Nitroanilin 98%
3-Nitroanilin
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota varu: 306 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 111…114 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007782
Číslo CAS: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
OSN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06679
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to ochre to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %