Tlačiť
2-Nitroanilin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128350050 128351000 128355000 128350051
ACRO128350050EA 37.46 EUR
ACRO128350050 ACRO128351000 ACRO128355000 ACRO128350051
2-Nitroanilin 98%
2-Nitroanilin
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota varu: 284 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 70…74 °C
Hustota: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007687
Číslo CAS: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
OSN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06680
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to brown Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤80 ppm (Typical)
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm (Typical)
Iron (Fe) ≤65 ppm (Typical)
Potassium (K) ≤50 ppm (Typical)
Titanium (Ti) ≤150 ppm (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) ≥99.80 % (Typical)