Tlačiť
Anilin, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Aminobenzene, Phenylamine
MQ100
51788-1ML-F 51788-5ML-F
51788-1ML-FEA 80.11 EUR
51788-1ML-F 51788-5ML-F
Anilin, Supelco®
Anilin
Vzorec: C₆H₅NH₂
Mw: 93.13
Teplota varu: 184
Teplota tavenia: –6.2 °C
Hustota: 1.019 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 76
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007629
Číslo CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
OSN: 1547
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60e53ae52c1bcb9d16ce9edd1bbdfc66d168aea&vid=d8362e74bf6d8beaad46bf7a66bdc775166e2638&prid=web&clid=SAPDAM