Tlačiť
Anilin 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36238.AE 36238.AP 36238.K2 AB207948.0100
36238.AEEA 44.52 EUR
36238.AE 36238.AP 36238.K2 ABCRAB207948.0100
Anilin 99+% ACS
Anilin
Purity: 99+% CAS No.: 62-53-3 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 1.021 Refractive Index: 1.5860 Melting Point: -6° Boiling Point: 183-184° Beilstein Reference: 605631 Merck Reference: 14,659 UN No.: 1547 MDL No.: MFCD00007629
Vzorec: C₆H₅NH₂
Teplota varu: 183…184 °C
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1,021
Teplota vzplanutia: 70 °C (158 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007629
Číslo CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
OSN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM