N,N-Dimethyl-4-nitroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00404.06
L00404.14
L00404.06EA
41.72
EUR
L00404.06
L00404.14
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline ≥98%
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 100-23-2
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 163-166°
Beilstein Reference: 638087
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014712
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ Teplota varu: 288 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 163…166 °C Hustota: 1,179 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014712 Číslo CAS: 100-23-2 EINECS: 202-832-1 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |