N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18301.14
A18301.22
A18301.30
A18301.14EA
44.93
EUR
A18301.14
A18301.22
A18301.30
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline ≥98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 138-89-6
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 84-87°
Beilstein Reference: 607293
Merck Reference: 14,6638
UN No.: 1369
MDL No.: MFCD00002063
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O Teplota varu: 259 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 84…87 °C Hustota: 1,150 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002063 Číslo CAS: 138-89-6 EINECS: 205-343-1 OSN: 1369 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,6638 |