Tlačiť
N,N-Dimethylanilin 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11916.0D A11916.0F A11916.AE A11916.AP AB116155.0500
A11916.0DEA 527.94 EUR
A11916.0D A11916.0F A11916.AE A11916.AP ABCRAB116155.0500
N,N-Dimethylanilin 99
N,N-Dimethylanilin
Purity: 99% CAS No.: 121-69-7 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 0.956 Refractive Index: 1.5580 Odour: Characteristic pH: 7.4 Melting Point: 2° Boiling Point: 193° Beilstein Reference: 507140 Merck Reference: 14,3234 UN No.: 2253 MDL No.: MFCD00008304
Vzorec: C₈H₁₁N
Mw: 121.18
Teplota varu: 193 °C
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 0.956
Teplota vzplanutia: 62 °C (143 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008304
Číslo CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
OSN: 2253
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03261