Tlačiť
Methylová oranž, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
M-Clarity™ quality level = MQ200
68250-100G 68250-25G 68250-500G
SIAL68250-100GEA 80.91 EUR
SIAL68250-100G SIAL68250-25G SIAL68250-500G
Methylová oranž, Sigma-Aldrich®
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327.34
Teplota varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
OSN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127