Tlačiť
Methylová oranž ACS, Reag. Ph. Eur.
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01322.0025 1.01322.0100
1.01322.0025EA 84.12 EUR
1.01322.0025 1.01322.0100
Methylová oranž ACS, Reag. Ph. Eur.
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327.34
Teplota varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
OSN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 327.34 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
pH 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials