Tlačiť
Methylová oranž
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
A17604.22 A17604.36
A17604.22EA 49.67 EUR
A17604.22 A17604.36
Methylová oranž
Methylová oranž
CAS No.: 547-58-0 Molecular Formula: C14H14N3NaO3S Formula Weight: 327.34 Odour: Weak, characteristic pH: 6.5 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4732884 Merck Reference: 14,6105 UN No.: 3143 MDL No.: MFCD00007502
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327.34
Teplota varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
OSN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127