Tlačiť
Methylová oranž ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
17874.06 17874.14 17874.22
17874.06EA 30.45 EUR
17874.06 17874.14 17874.22
Methylová oranž ACS
Methylová oranž
CAS No.: 547-58-0 Molecular Formula: C14H14N3NaO3S Formula Weight: 327.34 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Weak, characteristic pH: 6.5 Melting Point: 300° Solubility: Soluble in 500 parts water. More soluble in hot water Beilstein Reference: 4732884 Merck Reference: 14,6105 UN No.: 3143 MDL No.: MFCD00007502
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Teplota varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
OSN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6105