Tlačiť
Methylová oranž ACS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO414661000EA 73.07 EUR
ACRO414661000 ACRO414660250 ACRO414660100
Methylová oranž ACS
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327,34 g/mol
Teplota varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
OSN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Clarity of solution Passes test
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ