Tlačiť
Methylová oranž, pure indicator
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO151421000EA 67.91 EUR
ACRO151421000 ACRO151425000
Methylová oranž, pure indicator
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327,34 g/mol
Teplota varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
OSN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
UV Lambda max 461 to 469 nm (in 0.01N NaOH)
Visual transition interval from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)