Tlačiť
4-Iodophenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
122390100 122390250 122391000
ACRO122390100EA 79.42 EUR
ACRO122390100 ACRO122390250 ACRO122391000
4-Iodophenol 99%
4-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
Teplota varu: 287 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 89…94 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002327
Číslo CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥98.5 %