Tlačiť
3-Iodophenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
249700250 249700050
ACRO249700250EA 188.93 EUR
ACRO249700250 ACRO249700050
3-Iodophenol 99%
3-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
Teplota tavenia: 38…43 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002261
Číslo CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
ADR: 9,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown or grey or purple or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥98.5 %