Tlačiť
2-Iodophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13599.06 A13599.14 A13599.22
A13599.06EA 32.65 EUR
A13599.06 A13599.14 A13599.22
2-Iodophenol ≥98%
2-Iodophenol
Purity: 98% CAS No.: 533-58-4 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 186-187°/160mm Beilstein Reference: 1855300 Merck Reference: 14,5035 MDL No.: MFCD00013963
Vzorec: C₆H₅IO
Teplota varu: 186…187 °C (160 mmHg)
Teplota tavenia: 39…41 °C
Hustota: 1,947
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013963
Číslo CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5035