Tlačiť
2-Iodophenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
412480250 412480050 412481000
ACRO412480250EA 111.51 EUR
ACRO412480250 ACRO412480050 ACRO412481000
2-Iodophenol 98%
2-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
Teplota varu: 186…187 °C (160 mmHg)
Teplota tavenia: 37…43 °C
Hustota: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013963
Číslo CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05057
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown-red to brown Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥97.5 %