2,4,6-Triiodophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17145.06
A17145.14
A17145.22
A17145.06EA
50.94
EUR
A17145.06
A17145.14
A17145.22
2,4,6-Triiodophenol ≥98%
2,4,6-Triiodophenol
Purity: 98%
CAS No.: 609-23-4
Molecular Formula: C6H3I3O
Formula Weight: 471.80
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2046861
Vzorec:
C₆H₃I₃O Teplota varu: 316 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 156…160 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002179 Číslo CAS: 609-23-4 EINECS: 210-186-7 |