Tlačiť
4-Iodoanisole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
122320250 122321000 122325000
ACRO122320250EA 52.07 EUR
ACRO122320250 ACRO122321000 ACRO122325000
4-Iodoanisole 98%
4-Iodoanisole
Vzorec: C₇H₇IO
Mw: 234.04
Teplota varu: 237 °C (726 mmHg)
Teplota tavenia: 46…51 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001056
Číslo CAS: 696-62-8
EINECS: 211-798-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %