1-Iodo-3-nitrobenzene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21605.14
B21605.22
B21605.14EA
62.58
EUR
B21605.14
B21605.22
1-Iodo-3-nitrobenzene ≥99%
1-Iodo-3-nitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 645-00-1
Molecular Formula: C6H4INO2
Formula Weight: 249.01
Flash Point: 71°(159°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 279-280°
Beilstein Reference: 1525167
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00007218
Vzorec:
C₆H₄INO₂ Teplota varu: 279…280 °C Teplota tavenia: 35…38 °C Hustota: 2,227 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007218 Číslo CAS: 645-00-1 EINECS: 211-427-9 OSN: 2926 ADR: 4.1,III |