Tlačiť
1-Iodo-2-nitrobenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12100.14 A12100.22
A12100.14EA 108.7 EUR
A12100.14 A12100.22
1-Iodo-2-nitrobenzene ≥97%
1-Iodo-2-nitrobenzene
Purity: 97% CAS No.: 609-73-4 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 288-289° Beilstein Reference: 2044110 MDL No.: MFCD00007088
Vzorec: C₆H₄INO₂
Teplota varu: 288…289 °C
Teplota tavenia: 48…52 °C
Hustota: 1,9186 g/cm³ (75 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007088
Číslo CAS: 609-73-4
EINECS: 210-200-1