4-Iodoaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21936.18
B21936.30
B21936.18EA
72.2
EUR
B21936.18
B21936.30
4-Iodoaniline ≥98%
4-Iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 540-37-4
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 774101
Merck Reference: 14,5027
MDL No.: MFCD00007848
Vzorec:
C₆H₆IN Teplota varu: 262 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 61…64 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007848 Číslo CAS: 540-37-4 EINECS: 208-743-4 Merck Index: 14,5027 |