Tlačiť
2-Iodoaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 59.37 EUR
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Iodoaniline 98%
2-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Teplota varu: 263 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 53…58 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007680
Číslo CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %