Tlačiť
5-Iodoanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-iodobenzoic acid
A19838.06 A19838.14
A19838.06EA 19.01 EUR
A19838.06 A19838.14
5-Iodoanthranilic acid 98%
5-Iodoanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 5326-47-6 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 639029
Vzorec: C₇H₆INO₂
Teplota varu: 360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007849
Číslo CAS: 5326-47-6
EINECS: 226-205-7