5-Iodoanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Amino-5-iodobenzoic acid
A19838.06
A19838.14
A19838.06EA
19.01
EUR
A19838.06
A19838.14
5-Iodoanthranilic acid 98%
5-Iodoanthranilic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5326-47-6
Molecular Formula: C7H6INO2
Formula Weight: 263.03
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 639029
Vzorec:
C₇H₆INO₂ Teplota varu: 360 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007849 Číslo CAS: 5326-47-6 EINECS: 226-205-7 |