Tlačiť
4-Iodobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Iodobenzoic acid
A10730.09 A10730.18 A10730.30
A10730.09EA 53.75 EUR
A10730.09 A10730.18 A10730.30
4-Iodobenzoic acid ≥97%
4-Iodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 619-58-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 1860232
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota varu: 319 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 265 °C (rozkl.)
Hustota: 2,18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002533
Číslo CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2