Tlačiť
4-Iodobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Iodobenzoic acid
124480100 124480500
ACRO124480100EA 58.16 EUR
ACRO124480100 ACRO124480500
4-Iodobenzoic acid 98%
4-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota varu: 319 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 270…274 °C
Hustota: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002533
Číslo CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
HPLC ≥97.5 %