Tlačiť
3-Iodobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: m-Iodobenzoic acid
A11515.30 A11515.18 A11515.09
A11515.30EA 677.5 EUR
A11515.30 A11515.18 A11515.09
3-Iodobenzoic acid ≥98%
3-Iodobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 618-51-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 971088
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota varu: 337 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 186…188 °C
Hustota: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002496
Číslo CAS: 618-51-9
EINECS: 210-555-2