Tlačiť
3-Iodobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: m-Iodobenzoic acid
160480100 160480500
ACRO160480100EA 53.75 EUR
ACRO160480100 ACRO160480500
3-Iodobenzoic acid 98%
3-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota varu: 337 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 185…189 °C
Hustota: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002496
Číslo CAS: 618-51-9
EINECS: 210-555-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %