Tlačiť
2-Iodobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Iodobenzoic acid
122340250 122341000 122345000
ACRO122340250EA 37.34 EUR
ACRO122340250 ACRO122341000 ACRO122345000
2-Iodobenzoic acid 98%
2-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota varu: 314 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 161…163 °C
Hustota: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002419
Číslo CAS: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %