2,3,5-Triiodobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L02679.06
L02679.14
L02679.22
L02679.06EA
54.15
EUR
L02679.06
L02679.14
L02679.22
2,3,5-Triiodobenzoic acid ≥98%
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 88-82-4
Molecular Formula: C7H3I3O2
Formula Weight: 499.81
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1955088
Vzorec:
C₇H₃I₃O₂ Teplota varu: 416 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 220…222 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002420 Číslo CAS: 88-82-4 EINECS: 201-859-6 |